Learn More
Trajan™ Raccords EasyLOK
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Filetage en acier inoxydable 10-32
- La surface de contact inerte le rend biocompatible
- Parfait pour une utilisation avec des solvants corrosifs
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule hexagonale en PEEK de rechange |
| Pression max. | 5000°psi |
| Diamètre du filetage | 10-32 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 10/paquet |
| Comprend | Taille de la boîte : 10 |