Learn More
SGE™ Seringue analytique automatisée portable eVol™
Click to view available options
Volume (métrique):
20 à 500 μl
500 μl
50 μl
5 μl
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Sans aiguille
Quantité:
3/boîte
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
peVoltrade; est le couplage de deux dispositifs de précision : une commande électronique à contrôle numérique et une seringue analytique compatible XCHANGEtrade; (brevet en attente). Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels, tout en empêchant la contamination croisée des réactifs./ppulliSystème de distribution à déplacement positif à commande numérique/liliProgrammable : permet des procédures de manipulation des liquides indépendamment de l’utilisateur/liliFacilement étalonné pour garantir une distribution précise/liliStocke les facteurs d’étalonnage pour jusqu’à dix seringues XCHANGEtrade;/liliInterface utilisateur à roue de contact/liliÉcran tout en couleur/li/ul/ppApplications :/ppulliPréparation des étalons/liliAjout d’étalons internes/liliDistribution précise de liquides non aqueux/liliDilution d’échantillon/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 25 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,0047 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,12 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,019 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Préparation des étalons, ajout d’étalons internes |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Type de produit | Seringue analytique eVol |
| Quantité | Chaque |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Afficher plus |