Learn More
Trajan™ Seringues eVoltrade; XCHANGE
Code produit. 12977586
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
1 ml
Quantité:
1 boîte
3/boîte
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 12977586
Marque: Trajan™ 2910029
Les seringues analytiques XCHANGEtrade; peuvent être facilement et rapidement changées, ce qui leur permet d’être dédiées à des liquides et méthodes individuels pour empêcher la contamination croisée des réactifs.
  • Dispositif indépendant de l’utilisateur pour la manipulation des liquides
  • Réduction du besoin de ré-analyse
  • Seringues facilement et rapidement changées
  • Pièces de rechange disponibles
Spécification
Calibre d’aiguille 25 G
À utiliser avec (application) Procédure de manipulation de liquides
Longueur (impériale) 1,9 in
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue eVol™
Quantité 1 boîte
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau