Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC BP20 (Wax)
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques
- Colonnes Wax standard
- Liée et réticulée
- Peuvent être rincées avec des solvants
Applications
- Utilisées pour la séparation des alcools, acides libres, esters méthyliques d’acide gras, aromatiques, solvants et huiles essentielles
Spécification
Spécification
| Température max. | 280°C |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Interactions liaison hydrogène ou dipôle |
| Diamètre (métrique) interne | 0,22 mm |
| Phase stationnaire | Polyéthylène glycol |
| Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des acides libres, Acides libres, Esters méthyliques d’acides gras, Analyse des aromatiques, Solvants et huiles essentielles |
| Plage de températures | 20°C à 260/280°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Polaire |
| Afficher plus |