Learn More
SGE™ Colonne capillaire BPX50
Code produit. 12965561
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
Granulométrie:
0,1 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12965561
Marque: SGE™ 054740
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une gamme complète de colonnes capillaires GC pour presque toutes les applications de chromatographie
À utiliser pour les méthodes EPA 604, 608, 8060, 8081, les triazines / herbicides, la sélection de médicaments, les stéroïdes et différentes applications pharmaceutiques
  • Polarité moyenne
  • Inerte
  • Bleeding faible
  • Haute température
Spécification
Température max. 80°C à 330/350°C
Longueur (impériale) 33 pieds
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire SGE™ BPX50
À utiliser avec (application) Analyse des triazines, Analyse des herbicides, Sélection de médicaments, Analyse de stéroïdes
Granulométrie 0,1 μm
Plage de températures 80°C à 360/370°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 10 m
Matériau 50 % phényl polysilphénylène-siloxane
Polarité Mi-polaire