Learn More
SGE™ Colonne capillaire BPX50
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
Granulométrie:
0,1 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser pour les méthodes EPA 604, 608, 8060, 8081, les triazines / herbicides, la sélection de médicaments, les stéroïdes et différentes applications pharmaceutiques
- Polarité moyenne
- Inerte
- Bleeding faible
- Haute température
Spécification
Spécification
| Température max. | 80°C à 330/350°C |
| Longueur (impériale) | 33 pieds |
| Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
| Phase stationnaire | SGE™ BPX50 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des triazines, Analyse des herbicides, Sélection de médicaments, Analyse de stéroïdes |
| Granulométrie | 0,1 μm |
| Plage de températures | 80°C à 360/370°C |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Matériau | 50 % phényl polysilphénylène-siloxane |
| Afficher plus |