Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX50 GC
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
30 mm
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,15 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,15 μm
0,25 μm
0,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Colonne mi-polaire
- Inerte
- Bleeding faible
- Haute température
- Idéale pour une gamme de méthodes EPA et d’applications pharmaceutiques
Spécification
Spécification
| Température max. | 350°C |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | 50 % phényl polysilphénylène siloxane |
| Type d’USP | G3, D17 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des triazines/herbicides, Triazines/Herbicides, Sélection de médicaments, Stéroïdes et une variété d’applications pharmaceutiques |
| Plage de températures | 80°C à 330/350°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Afficher plus |