Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Diméthylpolysiloxane
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
6 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,9 μm
2,65 μm
Plage de températures:
–30°C à +370°C
–30°C à +400°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
- Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
- Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
forte BPX-1 (100 % dimethylpolysiloxane)—colonne non polaire 100 % polydiméthylsiloxane pour la distillation simulée dans l’industrie pétrolière
Spécification
Spécification
| Température max. | 400°C |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | 100 % diméthylpolysiloxane |
| À utiliser avec (application) | Distillation simulée |
| Granulométrie | 0,9 μm |
| Plage de températures | –30°C à +400°C |
| Épaisseur du film | 0,9 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Matériau | Revêtement en polyimide |
| Matériau de remplissage | BPX1 |
| Afficher plus |