Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Phényl (équiv.) Polycarborane siloxane
Code produit. 10192872
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,5 μm
Matériau:
Revêtement en polyimide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10192872
Marque: SGE™ 054634
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte HT5 (5 % phényl polycarborane-siloxane)—phase à haute température 480°C adaptée à la distillation simulée et autres applications pétrolières
Spécification
Température max. 400°C
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire 5 % phényle (équiv.) Polycarborane siloxane
À utiliser avec (application) Distillation simulée, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides
Granulométrie 0,1 μm
Plage de températures 10°C à 380°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau Revêtement en polyimide
Matériau de remplissage HT5
Polarité Polaire