Learn More
SGE™ Seringue à piston étanche au gaz avec Luer-Lock en PTFE
Seringues Headspace avec sonde Luer spéciale
Marque: SGE™ 008975
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour échantillonnage de gaz de sol
- La sonde spéciale Luer-Lock possède un trou latéral pour une prise d’échantillons efficace
- Équipé d’une vanne (SVLL)
- Étanche au gaz
- Volume : 10 ml
Spécification
Pour échantillonnage de gaz de sol | |
Seringue à piston | |
10 mL |
Vanne Luer-Lock en PTFE | |
Chaque |