Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok fixes
Code produit. 10208630
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
10 mL
25 ml
Diamètre (impériale) externe:
0,31 in
0,42 po
0,7 in
1,06 in
Modèle:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10208630
Marque: SGE™ 006230
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités de 10 μl à 100 ml
  • En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
  • Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Les seringues Luer-Lok™ et à embout Luer sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte
Type de produit Seringue Gastight
Modèle 250F-LL-GT
Quantité Chaque
Volume (métrique) 250 μl
Type de connexion Luer Lock, fixe