Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles à aiguille fixe
Code produit. 10106930
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Calibre d’aiguille:
22 G
25 G
26 G
Modèle:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10106930
Marque: SGE™ 007200
Adaptées aux échantillons liquides et gazeux
  • Capacités de 10 μl à 100 ml
  • En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
  • Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
  • Pistons remplaçables sur tous les modèles
  • Pour les modèles à aiguille fixe, l’aiguille est collée dans le corps avec de la colle époxy résistante aux solvants
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), PTFE (pointe)
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale
Comprend Protection de piston, aiguille collée dans le cylindre avec de la colle époxy résistante aux solvants
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Seringue Gastight
Modèle 500F-GT
Quantité Chaque
Volume (métrique) 500 μl
Gamme de produits SGE
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau fixe
Type de connexion Fixe
Graduated Oui