Learn More
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : Férules de rechange
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D.I. de 0,32 mm Première colonne avec orifices de 0,5 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
D.I. de 0,32 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et dia. int. de 0,32 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première et deuxième colonnes avec orifices de 0,4 mm
Diamètre interne de 0,53 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
Dimensione della confezione:
10 pièces
Descrizione
- SilTite μ-Union donne une faible masse thermique - 9 mm de longueur et <0,5 g de masse
- Volume mort nul pour une forme de pic optimisée
- Les férules en acier inoxydable chimiquement désactivées fournissent l’inertie du système
- Robuste et stable pour le cycle de haute température et de pression
Specifica
Specifica
| Type | Ferrules SilTite μ-Union de rechange |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Diamètre interne de 0,53 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto