Learn More
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : Férules de rechange
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
D.I. de 0,32 mm Première colonne avec orifices de 0,5 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
D.I. de 0,32 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et dia. int. de 0,32 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première et deuxième colonnes avec orifices de 0,4 mm
Diamètre interne de 0,53 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
Descripción
- SilTite μ-Union donne une faible masse thermique - 9 mm de longueur et <0,5 g de masse
- Volume mort nul pour une forme de pic optimisée
- Les férules en acier inoxydable chimiquement désactivées fournissent l’inertie du système
- Robuste et stable pour le cycle de haute température et de pression
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Ferrules SilTite μ-Union de rechange |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et dia. int. de 0,32 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido