Learn More
SGE™ FocusLiners™ pour valves GC
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
5/boîte
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Description
Permet une discrimination de masse plus faible
- Pour divers instruments GC
- Tous les inserts sont désactivés selon le principe de désactivation de phase gazeuse à haute température (420°C)
- Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
- Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
- Comprend deux sections coniques qui fixent le bouchon en laine de quartz pour un essuyage de la pointe de l'aiguille et un transfert d'échantillon optimaux, empêchant également la laine de quartz de se déplacer vers le septum ou de pousser dans l’insert
- Excellente reproductibilité
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 7,85 cm |
| Matériau de remplissage | Laine de quartz |
| Product Type | Insert Fast Focus à division / sans division |
| Diamètre (métrique) interne | 0,4 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |