Learn More
SGE™ Accessoires de revêtement des valves GC
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Perkin-Elmer, adapté aux inserts d’injection de dia. ext. de 6,2 mm
Pour injecteurs Varian 1078 et 1079
Pour tous les inserts sauf SG092004 et SG092235 Agilent et Thermo Trace 1300
À utiliser avec (application):
Bague d’étanchéité en graphite
Joint torique Viton
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Joint torique Viton™—utilisable jusqu’à 300°C (572°F)
- Bagues d’étanchéité en graphite—utilisables jusqu’à 450°C (842°F)
Spécification
Spécification
| Type | Accessoire de revêtement des valves GC SGE |
| À utiliser avec (application) | Bague d’étanchéité en graphite |
| À utiliser avec (équipement) | Pour injecteurs Varian 1078 et 1079 |