Learn More
SGE™ Seringues à piston guidé
Code produit. 10442171
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Type de produit:
Seringue à piston guidé
Seringue à piston à pointe en PTFE guidé
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,96 in
2,75 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10442171
Marque: SGE™ 001400
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection. Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection.Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
  • Le corps étendu peut accueillir un piston renforcé pour fournir une seringue robuste à faible volume
  • Le piston renforcé empêche la flexion lorsque le piston est ramené en position 100 %
  • Les corps de seringue ont une longueur d’échelle de 54,1 mm et un diamètre externe de 8 mm
  • Les modèles à aiguille fixe peuvent être chauffés jusqu’à 70°C.
  • Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement sans fuite et peuvent être chauffés jusqu’à 120°C
  • Toutes les aiguilles sont de calibre 26s, en acier inox avec des points biseautés #2, ont un diamètre externe de 0,47 mm et sont alignées sur la graduation zéro du corps
Informations sur la commande
Les modèles à aiguille fixe et amovible sont disponibles.
Spécification
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,018 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Seringue à piston guidé
Modèle 5F-GP
Quantité Chaque
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
Type de connexion Fixe