Learn More
SGE™ Seringues à piston guidé
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection. Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
106.00€ - 141.38€
Spécification
Calibre d’aiguille | 26 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,018 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
Quantité | Chaque |
Type de pointe d’aiguille | Biseauté |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Type de produit | Longueur (impériale) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Type de produit | Longueur (impériale) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10641823
|
SGE™
002455 |
10 μl | Amovible | Seringue à piston à pointe en PTFE guidé | 2,75 in |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10472171
|
SGE™
002400 |
10 μl | Fixe | Seringue à piston guidé | 1,96 in |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10655851
|
SGE™
001450 |
5 μl | Amovible | Seringue à piston guidé | 1,96 in |
141.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10442171
|
SGE™
001400 |
5 μl | Fixe | Seringue à piston guidé | 1,96 in |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10452171
|
SGE™
002450 |
10 μl | Amovible | Seringue à piston guidé | 1,96 in |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Le corps étendu guide le piston pendant l’injection.Les seringues à piston guidé SGE™ conviennent aux environnements industriels.
- Le corps étendu peut accueillir un piston renforcé pour fournir une seringue robuste à faible volume
- Le piston renforcé empêche la flexion lorsque le piston est ramené en position 100 %
- Les corps de seringue ont une longueur d’échelle de 54,1 mm et un diamètre externe de 8 mm
- Les modèles à aiguille fixe peuvent être chauffés jusqu’à 70°C.
- Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement sans fuite et peuvent être chauffés jusqu’à 120°C
- Toutes les aiguilles sont de calibre 26s, en acier inox avec des points biseautés #2, ont un diamètre externe de 0,47 mm et sont alignées sur la graduation zéro du corps
Informations sur la commande
Les modèles à aiguille fixe et amovible sont disponibles.
Spécification
26 G | |
0,47 mm | |
Biseauté |
0,018 in | |
Chaque |