Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires 8 % phényl HT8-PCB
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température élevée, colonne de bleeding faible
- Colonne privilégiée pour l’analyse des biphényles polychlorés (PCB)
- Sépare les PCB sur l’anneau ortho ainsi qu’au point d’ébullition
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | SGE™ HT8-PCB |
| À utiliser avec (application) | GC-MS |
| Granulométrie | 0,25 μm |
| Plage de températures | 360°C à 370°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |