Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour vannes Rheodyne™ et Valco™
Code produit. 16612552
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Modèle:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16612552
Marque: SGE™ 001301
La taille de l’injection détermine le volume de l’injection
  • Jauge : 22
  • Longueur de l’aiguille : 5,08cm (2 po.)
  • Type de pointe : LC
Spécification
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,71 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue manuelle
Modèle 5F-LC
Quantité Chaque
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille LC
À utiliser avec (équipement) Vannes Rheodyne et Valco
Type de connexion Fixe