Learn More
SGE™ Seringues MEPS™
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
À utiliser avec (équipement):
CTC Analytics
Seringue automatisée eVol
Systèmes CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400
Systèmes HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400
Type de produit:
Seringue
Seringue MEPS™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La fonction de programmation personnalisée eVol™ permet la semi-automatisation et la vérification des seringues MEPS avant leur transition vers des plateformes entièrement automatisées
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,26 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,7 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide / gazeuse |
| Type de produit | Seringue MEPS™ |
| Quantité | Chaque |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400 |
| Type de connexion | Amovible |