Learn More
Trajan™ Vannes de microcontrôle
Click to view available options
Code de vanne:
MOVP
MOVPT
MOVPT(L)
SMOV
Longueur (métrique) du tube:
50 mm
100 mm
Modèle:
Sortie double pneumatique en T
Sortie simple manuelle en L
Sortie unique pneumatique en L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéales pour les applications de chromatographie
- Peuvent être utilisées à haute température depuis le vide élevé jusqu’à une pression moyenne
- Vide évalué à un taux de fuite de 1E-05 cc/s d’hélium
Spécification
Spécification
| Type | Micro-vanne de contrôle |
| Modèle | Sortie double pneumatique en T |
| Taille de connexion (impériale) | 1/16 po |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Taille de connexion (métrique) | 0,15 cm |
| Longueur de tube (impériale) | 3,9 in |
| Longueur (métrique) du tube | 100 mm |
| Code de vanne | MOVPT(L) |
| Pression max. | 700°psi |
| Température (impériale) maximale | 572°F |
| Afficher plus |