Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour micro-volumes
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Quantité:
1/paquet
6/paquet
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Aiguille en acier inox
- 26 jauge
- Pointe en biseau
- Le piston ne se courbera pas de façon permanente
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (aiguille) |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,47 mm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue manuelle pour microvolumes ; 10RX |
| Quantité | 6/paquet |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| Afficher plus |