Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour micro-volumes
Code produit. 10696705
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Quantité:
1/paquet
6/paquet
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10696705
missing translation for 'mfr': SGE™ 002135
This item is not returnable. View return policy
Guide de protection et renfort de bouton de piston pour minimiser les risques de pistons pliés
  • Précision et reproductibilité
  • Corps en verre borosilicaté
  • Piston guidé
  • Volume : 10 μL
  • Longueur de l’échelle : 54,1mm (2,1 po)
Specifications
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue manuelle pour microvolumes ; 10FX-5/0.63C
Quantité 1/paquet
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
Type de connexion Fixe