Learn More
SGE™ Seringues pour nano-volumes
Code produit. 10306392
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
5 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Modèle:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Type de pointe d’aiguille:
Biseau amovible
Cône
Pointe amovible
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10306392
Marque: SGE™ 000355
Idéales pour l’injection de chromatographie capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
Idéales pour l’injection chromatographique capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
  • Possibilité d’injecter jusqu’à 50 nl avec une précision élevée
  • Idéales pour la distribution de très petits volumes liquides
  • Le piston s’étend dans la pointe de l’aiguille
  • L’échantillon est contenu uniquement dans l’aiguille sans contact avec le verre
  • Volume mort pratiquement nul et transfert entre les injections
  • Recommandé pour une utilisation lorsque le volume de l’échantillon est inférieur à 1000 nl (1 µl)
Spécification
Précision ± 2 %
Matériau Verre borosilicaté (cylindre)
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0248 in
Diamètre (impériale) externe 0,315 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
Comprend Adaptateur répétiteur
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Type de produit Seringue pour nano-volumes
Modèle 0.5BR-7-RAX
Quantité Chaque
Volume (métrique) 0,5 μl
Type de pointe d’aiguille Pointe amovible