Learn More
Trajan™ Seringue sur colonne Carlo Erba
Code produit. 10015510
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10015510
Marque: Trajan™ 002500
Les seringues sur colonne exigent que le diamètre externe de l’aiguille soit inférieur à celui de la colonne capillaire avec laquelle il est utilisé. Pour une utilisation avec les produits Carlo Erba
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Conçue pour les injections sur colonne
Spécification
Diamètre (métrique) externe 0,23 mm
Type de produit Seringue sur colonne
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 75 mm