Learn More
Trajan™ Seringue sur colonne Carlo Erba
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Conçue pour les injections sur colonne
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 0,23 mm |
| Type de produit | Seringue sur colonne |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 75 mm |