Learn More
Trajan™ Férules de rechange
Click to view available options
:
Pour tubulure capillaire de dia. int. 0,1 à 0,25 mm
Description
- Composite de graphite et de Vespel
- Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
- Assure une forte préhension avec la colonne capillaire
- Convient aux instruments Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Type | Férules de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure capillaire de dia. int. 0,1 à 0,25 mm, à utiliser pour les mini-raccords |