Learn More
Trajan™ Aiguille de rechange pour seringue 10 μl
Click to view available options
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Sur colonne
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,11 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,17 mm
0,23 mm
0,63 mm
Longueur (métrique) de l’aiguille:
50 mm
75 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues (10 μl) |