Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 0,5 à 1 μl
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
32 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
Gaine / LC
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4 po
À utiliser avec (équipement):
Aiguilles pour seringue (0,5 μl), seringues
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 0,5 μl
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 1 μl
Seringues pour microvolumes (1 μl)
Seringues sur colonne
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 32 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,003 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,009 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,22 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 4 po |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 0,5 μl |