Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 10 μl
Code produit. 11922605
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
25 G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
LC
Orifice latéral
Orifice latéral ou bombé
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,6 in
2 in
2,7 in
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,01 po
0,019 in
0,02 in
0,028 in
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11922605
Marque: SGE™ 037010
En acier inoxydable
En acier inoxydable
Spécification
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) interne 0,004 in
Diamètre (impériale) externe 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,11 mm
Diamètre (métrique) externe 0,25 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de rechange
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Seringue (10 μl)