Learn More
SGE™ Seringues standard à aiguille fixe, série II
Code produit. 12937536
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Comprend:
Piston standard
Protection du piston
Quantité:
10/boîte
6 Paquets
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 12937536
Marque: SGE™ 002033
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
  • Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
  • Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
  • Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre)
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,25 in
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Comprend Protection du piston
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Seringue pour micro-volumes
Graduations Grande - 1,0 µl, Petite - 0,2 µl
Modèle 10F
Quantité 10/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Biseau fixe
Type de connexion Fixe