Learn More
SGE™ Kits de répartiteur 3 ports SilFlow™ GC
Code produit. 13589000
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Ports B et C 0,25/0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13589000
Marque: SGE™ 123722
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateforme micro fluidique hautement efficace et fiable pour améliorer la connectivité GC.
  • Le kit comprend un dispositif de microcanaux SilFlow (MCD), un outil FingerTite SilTite, un support de montage, ainsi que des ferrules, des écrous et des ferrules obturatrices pour la configuration
  • Tubulure de diamètre extérieur 1,1 mm non incluse
Spécification
Type Répartiteur de ports
Diamètre (métrique) interne 0,25/0,32 mm
Comprend Dispositif de microcanaux (MCD) SilFlow, outil FingerTite SilTite, support de montage, ferrules de tailles adaptées, écrous et ferrules obturatrices pour la configuration
À utiliser avec Dispositif de microcanaux SGE Silflow