Learn More
SGE™ Kits de démarrage pour le système de ferrule SilTite™ FingerTite
Code produit. 15288943
Click to view available options
À utiliser avec:
Diamètre interne de 0,53 mm Colonnes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15288943
Marque: SGE™ 0736100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour systèmes de chromatographie en phase gazeuse
SilTite FingerTite est le système de ferrule de nouvelle génération pour les systèmes de chromatographie en phase gazeuse, assurant une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils. Chaque kit de démarrage comprend toutes les pièces nécessaires pour convertir un système GC (un injecteur et un détecteur) en système SilTite FingerTite. Le système ne nécessite aucune modification permanente de l’instrument—le retour aux connexions classiques peut être effectué rapidement et facilement.
  • Simplicité d’utilisation
  • Connexion fiable
  • Sans fuite à chaque fois
  • Élimine la contamination provoquée par les ferrules de Vespel™ ou de graphite
  • Pas de resserrage nécessaire des ferrules après un cycle de température
  • Réduit l’air de fond
  • PAS D’OUTILS (FingerTite)
Spécification
Type Kit de démarrage SilTite FingerTite
Comprend 5 x Écrous femelles, 10 x ferrules avec orficie de 0,4 mm, 1 x outil de mesure
À utiliser avec Diamètre interne de 0,53 mm Colonnes