Learn More
Trajan™ Colonnes SolGel WAX
Polyéthylène glycol (PEG) dans une matrice Sol-Gel. Phase WAX polaire robuste à haute température
755.00€ - 1305.00€
Spécification
Phase stationnaire | Polyéthylène glycol |
---|---|
Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Interactions liaison hydrogène ou dipôle |
Température max. | 280°C |
Plage de températures | 30°C à 260/280°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15278703
|
Trajan™
054786 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12786557
|
Trajan™
054788 |
0,32 mm | 0,25 μm | 30 m |
1047.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10675853
|
Trajan™
054789 |
0,32 mm | 0,25 μm | 60 m |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15144079
|
Trajan™
054785 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288703
|
Trajan™
054787 |
0,25 mm | 1 μm | 30 m |
755.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10284982
|
Trajan™
054791 |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Polyéthylène glycol lié
- Colonne très robuste à haute température
- Moins sensible aux dommages causés par l’oxygène que les phases de cire classiques
- Phase polaire
- Faible ressuage et inerte
Spécification
Polyéthylène glycol | |
Interactions liaison hydrogène ou dipôle | |
30°C à 260/280°C | |
Polaire |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
280°C | |
SolGel-Wax | |
Silice fondue |