Learn More
Trajan™ Kits de piston et d’aiguille pour seringue
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
Description
- Haute précision et précision pour les injections de petit volume
- Pointe en biseau
- Pour une utilisation avec des seringues de 1 à 2,5 ml
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,012 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,9 in |
| Type de produit | Piston de seringue et aiguille de rechange |
| Quantité | 5/boîte |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue (1 à 2,5 ml) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction