Learn More
Trajan™ Seringues SGE™ pour vannes Rheodyne et Valco
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
500 μl
2,5 ml
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Conditionnement:
1 pièce
Description
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
- Les aiguilles font 2 po, sont de calibre 22 et font 0,028 po de diamètre externe
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,028 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,71 mm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Longueur (métrique) | 51 mm |
| Type de produit | Seringue manuelle LC avec aiguille |
| Température max. (impériale) | 248°F |
| Température max. (métrique) | 120°C |
| Afficher plus |