Learn More
Trajan™ Seringues SGE™ pour vannes Rheodyne et Valco
Code produit. 12766967
Click to view available options
Volume (métrique):
100 μl
500 μl
2,5 ml
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12766967
Marque: Trajan™ 005312
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
  • Les aiguilles font 2 po, sont de calibre 22 et font 0,028 po de diamètre externe
Spécification
Précision ± 1%
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,71 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue manuelle LC avec aiguille
Température max. (impériale) 248°F
Température max. (métrique) 120°C
Modèle 100R-GT-LC
Quantité Chaque
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Vannes Rheodyne et Valco
Type de connexion Amovible