Learn More
Trajan™ Ferrules pour instruments Thermo Scientific
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,32 mm
de 0,10 à 0,25 mm
de 0,45 à 0,53 mm
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Système de ferrule de nouvelle génération pour la chromatographie en phase gazeuse
- Élimine les fuites
- Pas de contamination
- Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
- Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
Spécification
| Type | Connexion de l’interface GC |
| Matériau | SilTite Metal |
| Quantité | 10 ferrules, 2 écrou |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,32 mm |