Learn More
SGI-1027, MedChemExpress
Code produit. 16442087
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16442087
Marque: Medchem Express HY13962
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H23N7O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 461.52
Poids de la formule 461.52
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.