Learn More
SGI-1776, MedChemExpress
Code produit. 16448317
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16448317
Marque: Medchem Express HY13287
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGI-1776
CAS 1025065-69-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22F3N5O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 405.42
Poids de la formule 405.42
Pourcentage de pureté 98.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.