Learn More
SGX-523, MedChemExpress
Code produit. p-200100218
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16480146
Marque: Medchem Express HY12019
MedChemExpress SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGX-523
Forme physique Solid
CAS 1022150-57-7
Couleur Jaune clair
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13N7S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 30 mg/mL (83.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(SC4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4)=NN=C3C=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 359.41
Poids de la formule 359.41
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.