Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Orbital Shakers
Code produit. p-200024124 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (impériale) de la plateforme:
8,5 po
13 in
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17791278
Marque: Cole-Parmer™ 5190100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Maintain consistent shaking speeds, even over long periods of time.
  • Smooth orbital shaking action with 16 mm orbit
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be used in incubators
These orbital shakers provide a smooth, uniform circular motion with a 16 mm orbit, ideal for larger samples and multiwell plates. Easily set and view the speed and the timer on the LED display. Control speed from 30 to 300 rpm. The microprocessor maintains speed accuracy even over long runs. Built-in timer can be set from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.Durable shakers are rated for continuous use. Use in incubators and environmental or cold chambers up to 104°F (40°C).
Spécification
Orbite 16 mm
Capacité de charge (métrique) 10 kg
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Tension 230 VAC
Capacité de charge (impériale) 22 lb.
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 17.716 in.
Profondeur (métrique) 45 cm
Hauteur (impériale) 10.82 in.
Hauteur (métrique) 27.5 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 13 in
Longueur (métrique) de la plateforme 33.5 cm
Largeur (impériale) 15.35 in.
Largeur (impériale) de la plateforme 13 in
Largeur (métrique) 39 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 33.5 cm
Description Large Orbital Shaker
Affichage LED
Comprend Cradle System for Flasks and Bottles and Power Cord.
Conditions d’utilisation 4°C to 40°C (39.2°F to 104°F)
Plage de durée 1 to 999 minutes