Learn More
Cole-Parmer™ SH-200 Series Stuart Microplate Shakers
Code produit. p-200022097 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
1 kg
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17771288
Marque: Cole-Parmer™ 5190116
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Provides a fast-mixing action in a tight orbit
  • Nonslip mat and platform lip securely hold plates
  • Built-in timer and digital speed LED display provide reproducible results
  • Can be use in incubators
  • These microplate shakers combine high speed and a tiny 1.5-mm orbit to produce vigorous shaking perfect for microwell plates.
  • The shakers offer a quit drive mechanism, easy-to-use controller with timer, LED display, and a digital speed selection from 250 to 1250 rpm with a soft start.
  • Easily set digital timer from 1 to 999 minutes. When timer reaches zero, the shaker automatically stops and sounds an alert.
  • Shaker is capable of continuous use, and the microprocessor maintains speed accuracy over long runs.
  • Choose the four-plate model for small scale applications or the eight-plate model for high throughput benchtop applications.
Spécification
Orbite 1.5 mm
Capacité de charge (métrique) 1 kg
Vitesse de rotation 250 à 1 250 tr/min
Alimentation électrique 230 V
Tension 230 V
Type de produit Agitateur de microplaques
Capacité de charge (impériale) 2.2 lb.
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 13.188 in.
Profondeur (métrique) 33.5 cm
Hauteur (impériale) 6.1 in.
Hauteur (métrique) 15.5 cm
Largeur (impériale) 1.826 in.
Largeur (métrique) 15.5 cm
Modèle SH-200
Affichage LED
Comprend Flat platform, nonslip mat, and power cord
Nbre de positions 1
Plage de durée 1 to 999 minutes