Learn More
Labnet™ Agitateur incubateur VorTemp™ 56 pour microtubes et microplaques
Code produit. 10015384
Click to view available options
Vitesse de rotation:
200 à 1200 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10015384
Marque: Labnet™ S2056A220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour le chauffage et le mélange simultanés d’échantillons. L’agitateur incubateur Labnet™ VorTemp™ 56 pour microtubes et microplaques est utile pour une variété d’applications, y compris les cultures bactériennes dans les tubes et les microplaques.
  • Doté de plateformes interchangeables
  • Température réglable sur une large plage
  • La convection mécanique offre un environnement uniforme et stable
  • Peut être utilisé en chambre froide pour des applications nécessitant des températures inférieures à la température ambiante
  • Vitesse d’agitation et taux d’accélération réglables
  • Chambre isolée pour maintenir la température et réduire le bruit de fonctionnement
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 200 à 1200 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 99°C
Capacité 56 x 1,5/2,0 ml
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 310 mm
Hauteur (métrique) 230 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Poids (métrique) 11 kg
Affichage Affichage LED numérique
À utiliser avec (équipement) microplaques/microtubes
Plage de durée 1 à 99 min ou en continu