Learn More
Memmert™ Dispositif d’agitation pour bains-marie
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
WTB35
WTB50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Requiert un couvercle à pignon
- Tension 230 V, 50 / 60 Hz
- Commandez le panier support séparément
- Comprend un cadre de support, une fréquence d’agitation de 35 à 160 coups par minute (mouvement horizontal en arrière / en avant)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | WTB50 |
| Type | Dispositif d’agitation pour bains-marie |
| Vitesse | 35 à 160 tr/min |