Learn More
Buerkle™ Plateau photographique peu profond avec rainures inférieures
Code produit. 10648311 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Couleur:
Blanc
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10648311
Marque: Buerkle™ 42023024
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le plateau photographique peu profond Buerkle™ avec nervures inférieures empêche le papier de coller à la base du plateau et permet au liquide d’être versé facilement depuis les bords du plateau.
  • En PVC
  • Bien adapté comme plateau de développement de film
  • Les nervures surélevées empêchent le papier photographique de coller à la base du plateau
  • Le liquide peut être versé facilement à partir des bords du plateau
  • Parois épaisses
  • Incassables.
  • Largement résistant aux acides et aux alcalis
  • Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
  • Résistance à la température de 30°C à 60°C maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 320 x 370 x 50 mm
Description Bac photographique
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 260 mm (base intérieure), 320 mm (base extérieure)
Matériau PVC
Type Bac photographique
Largeur (métrique) 320 mm (base intérieure), 370 mm (bordure extérieure)
Comprend Fond rainuré
Hauteur (impériale) 1,96 in
Forme Rectangulaires