Learn More
Epredia™ Pinces fines à dents de souris Shandon™ Adson
Code produit. 15604454 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Qualité:
Premium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15604454
Marque: Epredia™ 7626
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez les pinces fines à dents de souris de 12,1 cm (4,75 in) Shandon™ Adson pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe.
Choisissez les pinces fines à dents de souris de 12,1 cm (4,75 in) Thermo Scientific™ Shandon™ Adson pour bénéficier d'une qualité et d'une précision de pointe. Ces pinces sont disponibles en qualité supérieure et standard.
Caractéristiques :
  • Durcies, trempées et passivées
  • Polies et nettoyées électroniquement, pour une finition de qualité
  • Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Adson Fine Serrated Thumb Forceps
Qualité Premium
Forme Straight
Longueur (impériale) 4,75 in
Longueur (métrique) 12.1 cm