Learn More
Epredia™ Cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Shandon™ conditionnées en tubes
Code produit. 12943765 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Jaune fluorescent
Lilas
Orange
Pêche
Rose
Rose fluorescent
Turquoise
Vert
Vert fluorescent
Conditionnement:
1 pièce
750 pièces
Code produit. 12943765
Marque: Epredia™ B1000730AQ
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Favorisez un marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Favorisez un marquage des échantillons rapide et fiable grâce aux cassettes II d’enrobage / de traitement de biopsie Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes. Ces cassettes s’utilisent avec le marqueur de cassettes MicroWriter ou comme méthode de stockage.
  • Face d’écriture plate inclinée à 45°
  • Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
  • Ouverture par l’avant ou l’arrière
Informations de commande :
  • Conditionnement en tubes de 75 cassettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Small Square Pore
Angle de la face d’écriture 45°
Couleur Turquoise
Type de produit Biopsy Cassette