Learn More
Epredia™ Système de préparation cellulaire Cytoblock™
Code produit. p-4531409 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Réactif de système de préparation Cell Block
Système de préparation Cell Block
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10066588
Marque: Epredia™ 7401150
Edge
Bénéficiez d’un traitement rapide et fiable des prélèvements par cytoponction, des fragments tissulaires et des pastilles cellulaires grâce au système de préparation de bloc de cellules Cytoblock™.
Bénéficiez d’un traitement rapide et fiable des prélèvements par cytoponction, des fragments tissulaires et des pastilles cellulaires grâce au système de préparation de bloc de cellules Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoblock™.
  • Facilite le traitement des substances pauvres en cellules en vue d'une préparation cellulaire et réduit les pertes de substances critiques
  • Approprié pour les techniques immunohistochimiques
  • Remplace les techniques longues et coûteuses réalisées à l’aide de milieux gélosés ou de thrombine
  • Nécessite l’application d’un fixateur sans phosphate sur le processeur, tel que les fixateurs Epredia™ Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx ou Glyo-Fixx™ (substitut de formol) ou simplement des étapes de fixation au formol d’un bypass sur le processeur
  • Un système Cytoblock peut également être utilisé dans le cadre d’un programme de biopsie rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système de préparation Cell Block